Learn More
Hellma™ Cuve de type macro-cellule 6030-OG en verre optique spécial
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves de type macro-cellule en verre optique spécial 6030-OG Hellma™ sont fabriquées à partir de SCHOTT DESAG™, un verre en crown incolore et très transparent sous forme de panneaux avec des surfaces polies au feu.
Marque: Hellma™ 6030-20-10
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Description
Avec parois optiquement polies• Volume 3,5 à 17,5mL
• Volume 3,5 à 17mL
• Les plus économiques
• Coffret 2 cuves offert
• Cuve verre TO 10mm standard
• Cuve rectangulaire verre optique spécial
• TO 20mm, le lot
• Cuve rectangulaire en verre optique
• 20mm, le lot
• Cuve rectangulaire
• 20mm le lot
Spécification
Cuves macro | |
Verre optique spécial | |
20 mm | |
45 mm | |
Pour les mesures photométriques et colorimétriques |
7000 μL | |
9.5 mm | |
360 à 2500 nm | |
12.5 mm | |
Rectangulaire |