Learn More
Invitrogen™ Custom DNA Oligos Synthesis Services
Amorce personnalisée
Marque: Invitrogen™ 10629186
.13 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utiliser cet outil pour concevoir un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’, à des échelles allant de 25 à 10 μmol. Sélectionner la méthode de purification souhaitée (chromatographie en phases normales ou inversées, HPLC ou PAGE).Spécification
Stocker à température ambiante. | |
Concevez un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’ | |
Chromatographie en phase normale ou inversée, HPLC ou PAGE |
Amorce personnalisée, 25 nmole, purifiée par chromatographie en phase normale ou inversée, HPLC ou PAGE, utilisée pour concevoir un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’ | |
25 nmol | |
Amorce personnalisée |