Learn More
Invitrogen™ Custom DNA Oligos Synthesis Services
Amorce personnalisée
Marque: Invitrogen™ 10629053
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utiliser cet outil pour concevoir un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’, à des échelles allant de 25 à 10 μmol. Sélectionner la méthode de purification souhaitée (chromatographie en phases normales ou inversées, HPLC ou PAGE).Spécification
1 μmol | |
Custom Primer, 20umole, Purified by Normal or Reversed-phase Chromatography, HPLC or PAGE, Used to Design a Custom DNA Oligonucleotide, With any of a Variety of 3' and 5' Modification | |
HPLC |
Chromatographie en phase normale ou inverse, HPLC ou PAGE | |
Custom Primer | |
Design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modification |