Learn More
Gilson™ Manifold SPE
Kit de manifold SPE
Marque:  Gilson™ 37417013
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Code produit. 16606175
  • 2098.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-10-2024
Description
  • Kit de manifold SPE à 15 positions (6 ml)
  • Rack de cartouches, SPE, 15 positions, 1 ml (quantité 6)
  • Plaque d’éjection pour cartouches SPE (quantité 1)
  • Joint avec étanchéité à revers adhésif, 15 positions (quantité 2)
  • Manifold, SPE, 15 positions (quantité 1)
  • Joint de manifold à joint torique (quantité 1)
  • Rack pour tubes pour prélèvement SPE, 6 ml (quantité 1)
Spécification
Spécification
Kit à 15 positions
6 ml
Manifold SPE