Learn More
Brady™ Centre de déversement pour métaux SPC (vide)
Code produit. 16245492
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
680 x 560 x 1500 mm
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 16245492
Marque: Brady™ 196208
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rend vos sorbants facilement accessibles et garantit la propreté de votre environnement de travail pour améliorer votre efficacité
Contenu :
  • 3 étagères pour boîtes de distribution
  • 1 porte-rouleau pour sorbants
  • Dispositif de fixation pour le stock et les sachets de mise au rebut
Spécification
Couleur Jaune
Matériau Acier
Type Accessoires SPC
Quantité d’emballage 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 680 x 560 x 1500 mm
Hauteur (métrique) 1500,00 mm
Profondeur (métrique) 680,00 mm
Poids (métrique) 35 000 g