Learn More
Brady™ Bac de rétention
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
30 l
40 l
60 l
Longueur (métrique):
40 cm
40,5 mm
80 cm
100 cm
Largeur (métrique):
60 cm
80,5 cm
Poids (métrique):
3 kg
4,5 kg
6,5 kg
9 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- For absorbents and spill control
Spécification
Spécification
| Couleur | Yellow, Black |
| Capacité (impériale) | 7.9 gal. |
| Capacité (métrique) | 30 l |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type | Spill Tray |
| À utiliser avec (application) | Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory |
| Longueur (impériale) | 15.945 in. |
| Longueur (métrique) | 40,5 mm |
| Largeur (impériale) | 31.693 in |
| Largeur (métrique) | 80,5 cm |
| Afficher plus |