Learn More
Brady™ Bac de rétention
Code produit. 17821755
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
30 l
40 l
60 l
Longueur (métrique):
40 cm
40,5 mm
80 cm
100 cm
Largeur (métrique):
60 cm
80,5 cm
Poids (métrique):
3 kg
4,5 kg
6,5 kg
9 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17821755
Marque: Brady™ 306710
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spill tray with black base and yellow platform.
  • For absorbents and spill control
Spécification
Couleur Yellow, Black
Capacité (impériale) 15.9 gal.
Capacité (métrique) 60 l
Matériau Polyéthylène
Type Spill Tray
À utiliser avec (application) Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory
Longueur (impériale) 39.37 in.
Longueur (métrique) 100 cm
Largeur (impériale) 23.622 in.
Largeur (métrique) 60 cm
Hauteur (impériale) 6.89 in.
Poids (impériale) 19.8 lb.
Poids (métrique) 9 kg
Alternate Part Number SPTY-60-YL-BK