Learn More
Buerkle™ Tête de pulvérisation de rechange pour flacon pulvérisateur Buerkle™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
1000 mL
Description
- Pour une utilisation avec un flacon de 250 à 1000 ml
- En PE et PP
- Pompe à levier avec buse réglable
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Couleur | White |
Description | Tête de pulvérisation |
Matériau | PE, PP |
Type de produit | Lever Pump Sprayer with Adjustable Nozzle |
À utiliser avec (équipement) | Flacon pulvérisateur 250 à 1000 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Tête de pulvérisation de rechange pour flacon pulvérisateur Buerkle™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu