Learn More
Eppendorf™ Scellage pour bouchons de rechange, rotor S-4 x 400
Code produit. 15893222 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bouchons à godet de 400 ml pour rotor S-4x400
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15893222
Marque: Eppendorf™ 5910710003
Les joints de rechange pour bouchons étanches aux aérosols permettent de sécuriser le contenu du godet lors de l’utilisation de matières dangereuses.
ulliUtilisation conseillée avec les bouchons de godets du rotor S-4 x 400/liliPermet de maintenir le joint étanche aux aérosols lors de l’utilisation de substances dangereuses/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bouchons à godet de 400 ml pour rotor S-4x400