Learn More
Eppendorf™ Joint d’étanchéité de rechange
Code produit. 15214546 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bouchon étanche aux aérosols 400 ml
Couvercle de rotor
Couvercle de rotor QuickLock FA–45–48-11
Couvercle de rotor S-24-11-AT
FA–45–48-11
Godet 750 ml / S-4-104
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor S-24-11-AT
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Code produit. 15214546
Marque: Eppendorf™ 5409719009
Pour une utilisation avec les rotors Eppendorf
  • Joint d’étanchéité de rechange pour couvercles de rotor
  • Disponibles pour une large gamme de produits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Joint d’étanchéité de rechange
À utiliser avec (équipement) Couvercle de rotor S-24-11-AT
Comprend 5/boîte