Learn More
Eppendorf™ Joint d’étanchéité de rechange
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bouchon étanche aux aérosols 400 ml
Couvercle de rotor
Couvercle de rotor QuickLock FA–45–48-11
Couvercle de rotor S-24-11-AT
FA–45–48-11
Godet 750 ml / S-4-104
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor S-24-11-AT
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Description
- Joint d’étanchéité de rechange pour couvercles de rotor
- Disponibles pour une large gamme de produits
Spécification
Spécification
| Type | Joint d’étanchéité de rechange |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchon étanche aux aérosols 400 ml |
| Comprend | 4/boîte |