Learn More
Eppendorf™ Joints de rechange
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bouchon étanche aux aérosols 250 ml
Couvercle de rotor FA-45-12-17
Conditionnement:
4 pièces
5 pièces
Description
- Accessoire pour bouchons et rotors Eppendorf
- Joint d’étanchéité de rechange et joint de rechange
Spécification
Spécification
| Type | Joint d’étanchéité de rechange |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchon étanche aux aérosols 250 ml |
| Description | Joint de rechange |
| Comprend | 4/boîte |