Learn More
Fisherbrand™ Cartouches de rechange pour déminéralisateurs portatifs
Facilitent la déminéralisation de l’eau avec une conductivité comprise entre 0,3 et 2 μS/cm et un pH compris entre 6 et 7. Les cartouches de rechange Fisherbrand™ pour déminéralisateurs portatifs sont initialement bleues et passent progressivement à l’ocre lorsqu’elles sont saturés.
Marque: Fisherbrand™ KC+5
Description
- Contiennent uniquement des résines nouvelles qui n’ont pas été polluées ou régénérées
- Niveau de performance constant et garanti
- Construction robuste et pratique
- Les connecteurs rapides rendent l’assemblage / le démontage faciles et rapides
Spécification
Cartouche bleu virant au brun ocre | |
150 L/h | |
60 cm | |
5/kit |
Dépend de la qualité de l’eau à l’entrée | |
Échangeur d’ions | |
Déminéraliseur portatif DEM’O5 | |
Cartouche de rechange |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Cartouches de rechange pour déminéralisateurs portatifs > Pour 8300K
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu