Learn More
BRAND™ Pointe de burette de rechange
Code produit. 10502423 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10502423
Marque: BRAND™ 11512
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour burettes compactes et automatiques
  • Verre boro 3.3 transparent
  • Pour une utilisation avec burettes compactes et burettes automatiques compactes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Transparent
    Capacité (métrique) 50 ml
    À utiliser avec (équipement) Burette automatique compacte, burette compacte
    Matériau Verre borosilicaté
    Nb par paquet 1
    Volume (métrique) du réservoir 50 ml
    Type Pointe de burette