missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPAG11A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Spécification

Antigène SPAG11A
Concentration 0.19 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16856504
Afficher les documents
Proteintech
16770-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16846504
Afficher les documents
Proteintech
16770-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This antibody is specific to SPAG11.

Sperm binding proteins and their C-terminal peptides of the Sperm Associated Antigen 11 (SPAG11) family are found to play an important role in epididymal innate immunity in addition to their role in sperm maturation. SPAG11 peptides resulting due to cleavage at the furin-like proprotein convertase motif are reported in the epididymal fluid, ejaculate and on sperm and their antimicrobial activity demonstrated. SPAG11A belongs to this family and is also named as EP2, HE2. It has 4 isoforms produced by alternative splicing.
Spécification

Spécification

SPAG11A
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q6PDA7
653423
SPAG11A Fusion Protein Ag9846
Primary
-20°C
SPAG11A
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
EP2, HE2, Protein EP2, SPAG11A, Sperm antigen HE2, sperm associated antigen 11A
SPAG11A
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
SPAG11A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis