Learn More
Fisherbrand™ Espaceurs liés d’épaisseur 2 mm
À utiliser avec des plaques entaillées et ordinaires pour garantir un alignement correct et un coulage sans fuite.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Accessoire à utiliser avec le système d’électrophorèse sur gel verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi
Spécification
Système d’électrophorèse sur gel verticale 2-Gel Verti-Gel Maxi | |
Espaceurs liés d’une épaisseur de 2 mm |