Learn More
SCAT Boîtes peu encombrantes
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
335 x 65 x 330 mm
54 x 335 x 330 mm
Description
- En polypropylène (PP) avec filetage S50
- Capacité standard de 5 L
- Disponible en standard sans flotteur ou en option avec flotteur pour le contrôle du niveau
Les boîtes peu encombrantes SCAT offrent une alternative intelligente aux boîtes SCAT classiques, car elles n’occupent qu’une partie de l’espace de stockage au sol sans compromettre la capacité
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 1,3 gal. |
Capacité (métrique) | 5 L |
Taille du bouchon | S50 |
Couleur | Blanc (translucide) |
Description | Sans contrôle de niveau mécanique |
Dimensions (L x l x H) | 335 x 65 x 330 mm |
À utiliser avec (application) | Convient à toutes les utilisations ainsi qu’aux systèmes de sécurité SCAT |
Matériau | PP |
Mouth Style | Filetage S50 |
Type de produit | Boîte |