Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes de sécurité 2G SP1000
2.77 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Type de verres : Résistant aux chocs
Description
- Offrent une protection contre les impacts, le vent, la poussière et les débris en suspension dans l’air.
- Idéales pour les environnements de travail sales et à haute teneur en particules tels que le broyage, la coupe, le rasage et le ponçage.
- Pont de nez souple et flexible.
- S’adaptent à une variété de profils faciaux et minimisent la glisse.
- Rembourrage de visage doux et de haute qualité et pointes de branches rembourrées.
- Livrés avec un large bandeau.
- Revêtements de verres K&N Honeywell™ haute performance anti-buée et anti-rayures.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Certifications/Conformité | EC Catégorie EPI 2, Assurance qualité ISO 9001 / 2000, Numéro de certificat CE C9119.6HON, Numéro d’attestation CE C9119.6HON Certifications• EN 166-2001 |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Résistantes aux chocs |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Bâtiment, construction, métal, acier, exploitation minière, carrières, pétrochimie et transports. |
Couleur de la monture | Bleu translucide |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Polycarbonate |