Learn More
Bel-Art™ Cuillères d’échantillonnage à poignée longue SP Scienceware™
Code produit. 11705064 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,25, 2,46, 4,93, 14,70 ml
1,25 ml
14,79 mL
2,46 mL
4,93 mL
Dimensions (L x l):
17,8 x 2 cm (7 x 0,81 in)
7 in (17,78 cm)
7 x 1 in (17,78 x 2,5 cm)
7 x 1,2 in (17,78 x 3 cm)
7 x 1,56 in (17,78 x 4 cm)
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 11705064
Marque: Bel-Art™ F367260000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour recueillir de petites quantités d’échantillons, notamment dans les récipients d’accès difficile.
Conçu pour prélever de petites quantités d’échantillons
  • Le manche long permet d’atteindre facilement les cuves, les flacons et autres espaces confinés
  • Atténue le risque de contact du personnel avec les échantillons
  • Polypropylène approuvé par la FDA, sans danger pour un contact avec les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques
Spécification
Quantité 12/Pk.
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 3 c. à café
Capacité (métrique) 14,79 mL
Couleur blanc
Certifications/Conformité FDA
Jetable Oui
Type de produit Cuillère d’échantillonnage
À utiliser avec (application) Conçue pour recueillir de petites quantités de matériaux d’échantillonnage à partir de cuves et de flacons, minimisez les risques de contact personnel avec les matériaux échantillonnés
Longueur (impériale) 7 in
Largeur (impériale) 1,56 po
Largeur (métrique) 4 cm
Dimensions (L x l) 7 x 1,56 in (17,78 x 4 cm)
Longueur (impériale) de la poignée 7 in
Longueur (métrique) de la poignée 18 cm
Matériau Polypropylène (qualité FDA)
Type de poignée Long manche
Longueur (métrique) 17,78 cm