Learn More
Bel-Art™ Emballage de flacons SP Scienceware™ Super Polyfoil™
Fournit une barrière chimiquement inerte permettant de couvrir les récipients destinés à l’autoclavage, à l’incubation ou au stockage. L’emballage de flacons Bel Art™ SP Scienceware™ Super Polyfoil™ se plie facilement et s’aplatit sans s’enchevêtrer.
41.60€ - 71.45€
Spécification
Applications | Pour les secteurs médicaux, de l’industrie et de la recherche |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA |
Type de produit | Feuille |
Matériau | Aluminium, polyester |
Épaisseur | 1mil |
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12329558
|
Bel-Art™
F13200-0066 |
Feuille | 130 mm | 130 mm | N/A | ||||
11779445
|
Bel-Art™
F13200-0066 |
Feuille | 130 mm | 130 mm | N/A | ||||
12319558
|
Bel-Art™
F13200-0044 |
Feuille | 102 mm | 102 mm | N/A | ||||
12339558
|
Bel-Art™
F13200-0088 |
Feuille | 203 mm | 203 mm |
71.45€
100 feuilles |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La couche thermoplastique est laminée sur une feuille de métal de 1 ml d’épaisseur
- Se plie facilement ; s’aplatit sans s’enchevêtrer
- Résistant aux perforations, aux déchirures et à la corrosion
- Le film en polyester empêche la formation de petits orifices et résiste aux solvants organiques ainsi qu’aux agents caustiques
- Conforme aux réglementations de la FDA régissant les applications à contact alimentaire direct
- 100 / boîte
Spécification
Pour les secteurs médicaux, de l’industrie et de la recherche | |
Feuille | |
1mil |
FDA | |
Aluminium, polyester |