Learn More
Bel Art™ Sterile Eye Wash Solution Stations
Code produit. p-35150 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Hauteur (impériale):
7,5 po
Largeur (impériale):
3,56 in
Code produit. 10286354
Marque: Bel Art™ F248790032
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Provide effective and immediate eye irrigation by outfitting your workspace with the Bel-Art™ Sterile Eye Wash Solution Station.
  • Choose from single or double stations with 1000 mL (32 oz.) bottles of sterile, isotonic, buffered eye wash solution, ready for immediate use
  • Safety-green eye wash stations can be wall-mounted for quick access when an emergency occurs
  • Include quick instruction diagrams, multi-language instructions, a polished metal mirror and four holes for mounting with screws (hardware not included)
  • Bottles have twist-off caps and a three year shelf life from date of manufacture
  • Sterile irrigation solution is helpful in rinsing away chemical contaminants and other harmful irratants and is similar in pH value to that of human tears
Spécification
Capacité (impériale) 33.81 oz.
Capacité (métrique) 1000 mL
Couleur Naturel
Débit 1 gpm
Hauteur (impériale) 7,5 po
Hauteur (métrique) 19.05 cm
Comprend Tamper Evident Closures
Matériau PEBD
Mounting Free Standing
Type de produit Eyewash Refill
Stérilité Sterile
Largeur (impériale) 3,56 in
Largeur (métrique) 9.04 cm