Learn More
Bel Art™ Dessiccateurs compacts SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Volume (impérial):
0,09 pi3
0,31 pi3
0.20 pied cube
Dégagement max. au-dessus de la plaque:
12,1 cm
15,7 cm
19,7 cm
Diamètre (métrique) interne:
14,9 cm
19,7 cm
24 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Solide et incassable avec parois très épaisses
- Le couvercle plat bombé en PC transparent optimise l’espace intérieur et augmente le volume intérieur
- Gros bouton rainuré pour soulever facilement le couvercle
- Comprend une plaque perforée d’une épaisseur de 0,32 cm (0,125 po)
- Le dessiccant jetable ou réutilisable peut être placé sur ou sous la plaque perforée
- Le joint torique en néoprène forme un joint étanche à 0°C sans ajout de graisse
- Le fond en PP blanc peut accueillir des creusets incandescents sur des plaques de dessiccation en céramique Minerit HD haute température
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent et blanc |
| Modèle d’armoire | Top Loading |
| Matériau | Dessus du dôme en polycarbonate, fond et plaque en polypropylène, joint torique en néoprène |
| Type de produit | Desiccator |
| À utiliser avec (application) | À utiliser avec un dessiccant jetable ou réutilisable, offre un espace interne optimisé pour plus de contenus ou des contenus plus volumineux, permet de ne plus encombrer la paillasse, utilisé pour préserver les plaques de chromatographie sur couche mince et les matériaux secs |
| Dégagement max. au-dessus de la plaque | 19,7 cm |
| Volume (impérial) | 0,31 pi3 |
| Hauteur (impériale) | 12,25 in |
| Hauteur (métrique) | 31,1 cm |
| Diamètre (impériale) interne | 9,43 in |
| Afficher plus |