Learn More
Bel-Art™ Grattoirs SP Scienceware™
Grattoirs lisses et résistants aux produits chimiques, utiles pour éliminer les résidus des filtres, nettoyer les récipients, mélanger et distribuer les solides dans les liquides, étaler les pâtes sur de grandes surfaces
94.70€ - 206.00€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la poignée | Longueur (impériale) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la poignée | Longueur (impériale) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10666351
|
Bel-Art™
F36832-0000 |
183 cm | 72 po |
206.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10470591
|
Bel-Art™
F36830-0000 |
25 cm | 10 in |
94.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10750851
|
Bel-Art™
F36831-0000 |
91 cm | 36 in |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Dimensions de la lame : 12,7 cm (5 po) l x 15,2 cm (6 po) L
- En plastique PEHD moulé
- La lame biseautée de 9,5 mm (0.375 po) s’affine jusqu’à atteindre le tranchant d’une lame de ciseau à son extrémité
- L’extrémité supérieure s’étend en une tige hexagonale de 35 mm (1.375 po) de large
Spécification
Grattoir lisse | |
Rouge |