Learn More
Bel Art™ Outil de réplication des plaques et carrés de velours de rechange SP Scienceware™
Code produit. p-63355 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type de produit:
Carrés de velours
Outil de réplication de plaque avec 12 carrés de velours blanc stériles
Conditionnement:
1 pièce
36 pièces
Code produit. 10652163
Marque: Bel Art™ H378480001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Outil de replication de plaque
Utilisez un anneau de verrouillage pour fixer les carrés de velours stériles sur un cylindre en PVC afin de faciliter le contrôle du dispositif de mise en culture sur boîte de Petri
Peut être désinfecté entre deux utilisations via un rinçage rapide dans de l’éthanol à 70 % ou un agent de blanchiment au chlore
  • Diamètre de la bague en aluminium de 10,2 cm (4 po) ; Hauteur du cylindre en PVC de 6,9 cm (2,75 po)
  • À utiliser avec des boîtes de Petri de 90 à 100 mm
  • Comprend 12 carrés de velours blancs
  • Carrés de velours de rechange disponibles en blanc (097182) ou en noir (03421106)
  • Non autoclavable
Pour réaliser des répliques, retourner la boîte de Petri contenant les colonies microbiennes et la placer sur la surface en tissu avant de la relever. Ensuite, placer une plaque nutritive fraiche et stérile sur la surface en velours et la relever pour laisser une réplique des colonies d’origine dans la nouvelle boîte.
Spécification
Diameter (English) Inside 6 in.
Diameter (Metric) Inside 15.25 cm
Longueur (impériale) 6 in.
Longueur (métrique) 15,24 cm
Matériau Coton
Stérilité Stérile
Dimensions Standard
Couleur Blanc
Type de produit Carrés de velours
À utiliser avec (équipement) Outil de replication de plaque
Quantité 36
Type d’emballage Sachet scellé
Largeur (métrique) 15,24 cm