Learn More
Bel Art™ Portoirs pour tubes à essai autoclavables SP Scienceware™ No-Wire™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Positions:
21
24
40
60
90
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les racks submersibles pour tubes à essai en PP coulent dans les bains-marie et restent stables même dans l’eau agitée.Les racks autoclavables pour tubes à essai Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ constituent une excellente alternative aux racks métalliques et sont plus économiques et plus compacts que les autres racks en plastique.
- Conviennent à une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur du bain-marie pour répondre aux besoins d’un usage quotidien en laboratoire
- Plus lourds que l’eau afin de rester stables lorsqu’ils sont immergés, même en cas d’agitation
- Stockés à plat pour économiser de l’espace, ils s’assemblent rapidement et facilement
- Dotés d’une grille de rangées avec numéros et lettres pour l’identification des tubes
- Le dispositif de verrouillage des pieds facilite l’empilement
- Le PP robuste est autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Les racks ronds s’adaptent au bécher de 1000 ml et comprennent une poignée amovible et à clipser pour faciliter la récupération
- Les racks rectangulaires mesurent 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 po) et sont dotés de plaques d’extrémité pour l’étiquetage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
| Array | 3 x 8 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Tubes (20 à 25 mm) |
| Matériau | PP |
| Positions | 24 |
| Forme | Rectangle |
| Étagères | 3 niveaux |
| Empilables | Oui |
| Afficher plus |