Learn More
Bel-Art™ Louches à long manche SP Scienceware™
Manche soudé. Louche à long manche SP Scienceware™ pour faciliter l’échantillonnage dans les cuves, réservoirs et lacs. Ces louches en plastique PEHD ne rouillent pas, ne se corrodent pas et offrent une excellente résistance chimique et un flotteur, juste au cas où.
Marque: Bel-Art™ F36782-0132
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Louches en PEHD anti-rouille et anti-corrosion
- Démontrent une excellente résistance aux produits chimiques
- Le manche est soudé au bol rigide à un angle de 45°
- L’extrémité du manche est munie d’un crochet de suspension
- Diamètre du manche : 29mm (1,13 po)
Spécification
Louche | |
Not Autoclavable | |
Longue | |
1000 ml | |
Pour faciliter l’échantillonnage dans les cuves, réservoirs et lacs |
HDPE | |
Manche monobloc | |
32 oz | |
Non stérile | |
12 pi |