Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour tubes à essai à usage intensif SP Scienceware™
Ces racks pour tubes à essai à 3 niveaux sont résistants et possèdent des poignées au niveau des plaques d’extrémité pour faciliter le transport
Marque: Bel-Art™ F18855-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Empilable, compact et autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F) pour une durabilité garantie en laboratoire
- Les plaques d’extrémité sont dotées de poignées pour faciliter leur transport
- Le niveau inférieur comprend des puits arrondis avec des trous d’évacuation, et le niveau supérieur comporte plusieurs rangées identifiées par des lettres et des numéros
- Disponible en différentes tailles
- 8,3 x 4,3 po. (21,3 x 11 cm)
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (10 à 13 mm) | |
72 | |
8,37 x 4,31 x 4,37 po. (21,3 x 11 x 11,1cm) | |
8,37 in | |
4,31 in | |
4,37 in |
Autoclavable | |
PP | |
Tubes à essai renforcés | |
21,3 cm | |
11 cm | |
11,1 cm | |
13 mm |