Learn More
Wilmad-LabGlass™ Bouchon pour tube RMN avec septa en caoutchouc étanche au gaz SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Les septa en caoutchouc étanches au gaz pour tubes RMN peuvent être utilisés pour les échantillons sensibles à l’air, les études catalytiques et les expériences de titration
- Injection facilitée des échantillons ou des réactifs dans les tubes RMN
- À utiliser avec des tubes RMN de précision à paroi mince de 5 mm de dia. ext.
- Fabriqué dans un environnement contrôlé avec des matières premières certifiées pour assurer l’uniformité
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | 5,0 mm |
| Pré-stérilisé | Non |
| Type de produit | Bouchon pour tube RMN |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Caoutchouc |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Échantillons sensibles à l’air, études catalytiques, expériences de titration |
| Quantité | 100 |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes RMN de précision à paroi fine de 5 mm de dia. ext. |
| Afficher plus |