Learn More
Bel Art™ Machine à glace sèche Junior SP Scienceware™ Frigimat™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Type de produit:
Machine à glace sèche Junior Frigimattrade;
Sacs de rechange
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Description
Includes
Buse en laiton avec cône en PP, pince, sac en tissu résistant
- Visser la buse directement sur la bouteille de CO2 liquide comprimé ; la bouteille doit être équipée d’un tube plongeur
- Lorsque la vanne de la bouteille est ouverte à environ 0,75 tour, CO2 liquide s’écoule dans le sac pour former de la glace sèche ; La vanne est ensuite fermée et le sac prêt à être retiré et vidé
- Fixer le sac au cône de la buse à l’aide de la pince
- Une fois vidé, le sac peut immédiatement être rattaché pour le remplissage suivant
- Produit 0,77 kg (1,7 lb) de flocons par sac
Order Info
Cône, 5 l x 2,312 po. dia. (127 x 59 mm) à l’extrémité la plus large. Sac, 6 x 12 po (15 x 31 cm) (dia. x L).
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l) | 11,81 x 5,9 po (30 x 15 cm) |
| À utiliser avec (application) | Fabrication de glace sèche |
| À utiliser avec (équipement) | Machine à glace sèche junior Bel-Art Sciencewaretrade; Frigimattrade; |
| Comprend | Sacs de rechange pour machine à glace sèche |
| Longueur (impériale) | 11,81 in |
| Longueur (métrique) | 30 cm |
| Largeur (impériale) | 5,9 in |
| Largeur (métrique) | 15 cm |
| Matériau | Tissu à usage intensif |
| Type de produit | Sacs de rechange |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction