Learn More
Bel Art™ Machine à glace sèche Junior SP Scienceware™ Frigimat™
Code produit. 12952580 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Type de produit:
Machine à glace sèche Junior Frigimattrade;
Sacs de rechange
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Code produit. 12952580
Marque: Bel Art™ F388860000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Buse en laiton avec cône en PP, pince, sac en tissu résistant
Produit de la glace sèche sous forme de flocons ou de neige
  • Visser la buse directement sur la bouteille de CO2 liquide comprimé ; la bouteille doit être équipée d’un tube plongeur
  • Lorsque la vanne de la bouteille est ouverte à environ 0,75 tour, CO2 liquide s’écoule dans le sac pour former de la glace sèche ; La vanne est ensuite fermée et le sac prêt à être retiré et vidé
  • Fixer le sac au cône de la buse à l’aide de la pince
  • Une fois vidé, le sac peut immédiatement être rattaché pour le remplissage suivant
  • Produit 0,77 kg (1,7 lb) de flocons par sac
Informations sur la commande
Cône, 5 l x 2,312 po. dia. (127 x 59 mm) à l’extrémité la plus large. Sac, 6 x 12 po (15 x 31 cm) (dia. x L).
Spécification
Capacité (métrique) 0,77kg
À utiliser avec (application) Fabrication de glace sèche
À utiliser avec (équipement) Bouteille de CO2 standard
Comprend Buse en laiton avec cône en PP, pince, sac en tissu résistant
Matériau Laiton, polypropylène
Type de produit Machine à glace sèche Junior Frigimattrade;
Type Ice Maker