Learn More
Bel Art™ Plaque de contact / Rack pour boîtes de Pétri SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
10,47 x 6,49 x 7 po. (26,6 x 16,5 x 17,8 cm)
13 x 8,25 x 7 po (33,02 x 21 x 17,78 cm)
À utiliser avec (équipement):
Boîtes de Petri de 10 cm et couvercles
Plaques de contact avec couvercle (72 mm de diamètre)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Transporte, incube et stocke en toute sécurité jusqu’à 60 plaques de contact avec couvercle (jusqu’à 72 mm de diamètre) ou 42 boîtes de Petri avec couvercle (jusqu’à 100 mm de diamètre) pour simplifier le traitement des échantillons sur paillasse.
- Compatible avec les plaques de contact RODAC™ et BD™ ou les boîtes de Pétri et couvercles de 100 mm
- Le rack est configuré en 6 colonnes avec des fentes d’accès par le bas pour faciliter le retrait des éléments en toute sécurité
- Le séparateur central est doté d’une poignée intégrée avec un espace suffisant pour l’étiquetage
- Il est possible d’empiler jusqu’à quatre racks et de les imbriquer pour éviter de les renverser par accident
- Une petite base stable préserve l’espace sur la paillasse
- En polypropylène blanc autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Les racks sont livrés à plat et facilement assemblés
Spécification
Spécification
| Comprend | Séparateur central avec poignée |
| Type de produit | Petri Dish Rack |
| Array | 2 x 3 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Petri Dishes |
| Matériau | PP |
| Positions | 60 |
| Forme | Rectangular |
| Empilables | Oui |
| Afficher plus |