Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres électroniques à tige en acier inoxydable étalonnés SP Scienceware™ :-50° /+200°C (-58° /+392°F)
Choisissez parmi une variété de caractéristiques pour ces thermomètres numériques, qui conviennent aux études sur le terrain, aux applications en laboratoire humide, aux zones de lavage, aux tests alimentaires et aux cuves.
Marque: H-B Instrument™ B60900-2000
Alert:
Ces thermomètres électroniques à tige ne conviennent pas aux solides tels que les produits congelés
Includes: Instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol)
Requires : Batterie LR44
Description
- Les thermomètres offrent une plage de −50° /200°C (−58° /392°F) ; −de 40° /232°C (−40° /450°F) pour la réf. 13-201-768
- Résolution de 0,1°C /°F (de 1°C /°F pour la réf. 13-201-770)
- Lit les températures dans les liquides, les semi-solides et les gaz
- Les sondes de 6,7 po à 10,75 po. atteignent facilement les cuvettes, les tubes à essai, les flacons, les béchers et bien plus encore
- La sonde à pointe émoussée est idéale pour les pratiques vétérinaires, les fermes et les ranchs
- La sonde de surface est idéale pour la cuisson, les laboratoires et les plaques chauffantes (ne comprend pas de housse de sonde)
- Les fonctions incluent des relevés de température minimale/maximale, des alarmes, l’enregistrement des données, certains modèles résistent même à l’eau, et bien plus encore
Certifications
Marquage CE
Compliance
Testés et étalonnés dans un laboratoire agréé A2LA (Cert nº 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2005, exclusif à H-B', avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST, sérialisés individuellement
Spécification
0°, 100°C | |
190 x 20 mm (7,5 x 0,8 in) | |
Acier inoxydable | |
0,1°C / °C | |
200°C | |
-50°C à +200°C | |
± 1°C entre -20° et 120°C ; sinon ± 2°C |
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST Numéro de série individuel, marquage CE | |
Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) | |
Acier inoxydable | |
Arrêt automatique ; sonde en acier inoxydable de 120 mm (4,7 po) ; nécessite une pile LR44 | |
-50°C | |
Oui |