Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs Büchner SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
315 ml
Hauteur (métrique):
17,8 cm
Longueur (métrique) du tube:
7,62 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Léger, mais équilibré.
- Entonnoir en deux parties pour faciliter le nettoyage
- Plaque de filtration perforée
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | Dia. int. supérieur : 9,4 cm |
| Capacité (métrique) | 315 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 17,8 cm |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Diamètre (métrique) du filtre | 90 mm |
| Comprend | Moulé dans une plaque de filtration en PP perforée |
| Longueur (métrique) du tube | 7,62 cm |
| Quantité | À l’unité |
| Type de produit | Entonnoir Buchner |