Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tubes RMN économiques à paroi fine
Conçus pour une utilisation de routine avec tous les spectromètres RMN, les tubes RMN Wilmad économiques s’adaptent parfaitement à n’importe quelle turbine d’agitation et ne présentent aucun bruit de fond RMN
Marque:  Wilmad-LabGlass™ 66200-9585
Code produit. 15308808
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Description
Description
Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008 situé aux États-Unis
  • Meilleure tolérance sur diamètre extérieur du marché et paroi 30 % plus épaisse que les produits concurrents
  • Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent à la mesure complète (TIR ou Total Indicator Reading)
  • Qualité assurée par une inspection visuelle et physique à 100 %, dimensions et défauts de surface compris
  • En verre borosilicaté ; Conforme à la norme ASTM E438 relative au verre de classe B, type 1 ; Appellation N51A
  • Le refroidissement / chauffage de ces tubes peut entraîner un risque de casse ; Pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou des techniques de polarisation nucléaire dynamique, se reporter aux Tubes RMN de précision Wilmad.
Spécification
Spécification
25 µm
203,2 mm
4,1 mm
8 in
WG-1208-8-5
51 µm
4,947±0,019 mm
200 MHz
0,43 mm