Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tube RMN de précision à paroi moyenne
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
Marque:  Wilmad-LabGlass™ 66402-0595
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04310kg
Code produit. 15308958
  • 171.00€ / Pack de 5
Expédition estimée: 05-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Includes: Tube et bouchon jetable
Description
Description
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
  • Classe hydrolytique 1
  • En verre borosilicaté conforme aux exigences de la de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1
  • Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
Spécification
51 µm
76 µm
4,9635±0,0073 mm
400 MHz
0,77 mm
Verre borosilicaté
228,6 mm
3,43±0,21 mm
9 po
524-PP-9-5