Learn More
SP Bel-Art™ Connecteurs de tubulure SP Bel-Art WYE (Y) pour tubulure de 5/16 po
Ces raccords assurent une connexion sûre et étanche entre les tubulures de longueurs différentes, mais de même diamètre interne
Marque: SP Bel-Art™ 19615-0000
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.24300kg
Description
- Chaque bras est doté de plusieurs cannelures, ce qui permet un contact supplémentaire entre le raccord et la tubulure et augmente la facilité de préhension
- Plastique PP résistant aux produits chimiques pour une utilisation avec une large gamme de liquides et de gaz
- Approbation de la FDA pour un contact direct avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
- Autoclavable
Spécification
8 mm | |
39,7 mm | |
54 mm |
PP | |
12/Bte |