Learn More
Dostmann Electronic™ Sonomètre
Marque: Dostmann Electronic™ 5020-0322
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sonomètre enregistreur ECO• 32000 mesures horodatées
• Conforme IEC 60651 classe 2
• Large écran rétro éclairé avec bar graphe pour visualisation rapide des variations
• Double standard de mesure: dB(A) et dB(C)
• 2 fréquences d'acquisition rapide (125 ms) et lente (1 s)
• Mémorisation du niveau minimal et maximal d'exposition sonore
• Programmation, exploitation des données via PC
• Sonomètre collecteur ECO
• Inclus avec logiciel et câble RS232.
Spécification
Sound Level Monitor | |
275 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dostmann Electronic™ Sonomètre > Longueur : 275 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu