missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sotorasib, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
Description
Sotorasib (AMG-510) is a first-in-class, orally bioavailable, and selective KRAS G12C covalent inhibitor. Sotorasib irreversibly inhibits KRAS G12C by locking it in an inactive GDP-bound state. Sotorasib is the first KRAS G12C inhibitor in clinical development and leads to the regression of KRAS G12C tumors.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sotorasib |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 2296729-00-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C30H30F2N6O3 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | AMG-510 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (89.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (59.46 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu