Learn More
Thermo Scientific™ Gamme d’ultracentrifugeuses Sorvall™ WX+
GREENER_CHOICE
Code produit. p-6193147
Click to view available options
Description:
Ultracentrifugeuse Sorvall WX 100+
Ultracentrifugeuse Sorvall WX 80+
Ultracentrifugeuse Sorvall WX 90+
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15362177
Marque: Thermo Scientific™ 75000100
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Optimisez l’espace dans votre laboratoire grâce à la série d’ultracentrifugeuses à faible encombrement Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ qui peuvent atteindre des vitesses de 100,000 rpm.
Optimisez l’espace dans votre laboratoire grâce à la série d’ultracentrifugeuses à faible encombrement Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+. En centrifugeant à une vitesse allant jusqu’à 100 000 tr/min, ces ultracentrifugeuses Sorvall WX+ offrent la rapidité et les performances requises pour vos applications de traitement hautes performances. Les rotors en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite™ Plus, légers et résistants à l’usure, n’ont pas besoin d’être déclassés au fil du temps. Une interface à écran tactile intuitif et facilement accessible et une tolérance aux déséquilibres permettent d’accélérer la configuration du cycle.
  • Modèles disponibles : 80 000, 90 000 et 100 000 tr/min, pour des FCR allant jusqu’à 802 000 x g
  • Faible encombrement qui est idéal pour les laboratoires où l’espace est limité et hauteur de travail réduite (86,3 cm / 33,9 in) qui facilite le chargement et le déchargement des rotors
  • Conception sans fixation au sol pour simplifier considérablement l’installation et la réinstallation dans un établissement
  • Système de rotor à verrouillage automatique qui permet de s’assurer que le rotor est automatiquement et fermement verrouillé
  • Écran tactile couleur LCD intuitif qui facilite l’utilisation et la programmation Situé à l’avant de l’instrument, un affichage graphique facile à explorer permet d’accéder rapidement à toutes les fonctions et les menus.
  • Surveillance de l’état de l’instrument à partir de n’importe quel point du laboratoire grâce à Stat Light, notre barre LED multi-couleur, programmable et longue de 47 cm, montée à l’avant de l’instrument pour une meilleure visibilité
  • Compensation automatique de l’équilibrage des tubes, accélérant la préparation des échantillons tout en permettant l’équilibrage visuel des échantillons jusqu’à 5 mm
La gamme étendue de rotors de la série des ultracentrifugeuses Sorvall WX+ prend en charge le matériel de laboratoire, des microtubes aux flacons de 250 ml, ce qui apporte une flexibilité des applications tout en s’adaptant à l’évolution des axes de recherche de votre laboratoire.
Choisissez les rotors en fibre de carbone Fiberlite pour une durabilité et des performances inégalées.
  • Résistance à l’usure qui assure l’intégrité structurelle, éliminant le besoin de déclassement ou de limitation de la vitesse du rotor tout au long de sa durée de vie
  • Conception résistante à la corrosion qui offre une protection contre l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques, aux substances alcalines ou à d’autres sels dans le laboratoire
  • Rotors légers qui améliorent l’ergonomie, créant un environnement de travail plus sûr et minimisant les risques de dommages aux centrifugeuses
  • Réparable
  • Investissement sûr, renforcé par une garantie de 15 ans†
Nos ultracentrifugeuses Sorvall WX+ optimisent votre parc de rotors existant en acceptant les rotors d’ultracentrifugeuses de la plupart des grands fabricants. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant commercial.
Complétez votre système d’ultracentrifugeuses Sorvall WX+ avec une sélection polyvalente de tubes pour ultracentrifugeuse et protégez votre investissement grâce aux offres de services et d’assistance complètes.
† Garantie standard limitée de Thermo Fisher Scientific. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse max. 100 000 tr/min
FCR max. 802 000 x g (avec le rotor T-890)
Alimentation électrique 208/240 V, 50/60 Hz
Profil (accélération / freinage) 10/11 (10 et en rotation libre)
Type Centrifugeuse sur pieds
Réfrigéré Oui
Ampérage 16/20 A
Précision des vitesses réglables +2 tr/min
Puissance calorifique 1 kW ou moins
Hauteur (impériale) extérieure 34,6 in
Hauteur (métrique) extérieure 88 cm
Longueur (impériale) extérieure 27,2 in
Longueur (métrique) extérieure 69 cm
Niveau sonore 51 dBA (à une vitesse définie, dans des conditions de test en interne), mesurés à 1 m à l’avant de l’instrument
Type de système réfrigérant Système de refroidissement du module Thermo (sans CFC / HCFC / HFC), Réfrigération thermoélectrique à semi-conducteurs (sans CFC)
Largeur (impériale) extérieure 31,1 in
Largeur (métrique) extérieure 79 cm
Description Ultracentrifugeuse Sorvall WX 100+
Certifications/Conformité CE et cCSAus
Capacité 6 x 250 ml
Phase Simple
Dimensions (H x l x P) 34,6 x 31,1 x 27,2 po (88 x 79 x 69 cm)
Poids net 390 kg (859,8 lb)
Stockage de programmes 1 000 programmes avec paliers de centrifugation
Étalons CE et cCSAus
Plage de températures 0°C à 40°C
Gamme de produits Sorvall
Ambient Temperature Operating Range 10°C à 30°C
Concept écologique Faible consommation d’énergie, moins de déchets