Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse Sorvall ST4 Plus
Traitement plus rapide d'un plus grand nombre d'échantillons avec un rapport encombrement au sol/capacité élevé et une interface de programmation simple, ainsi que la possibilité d'utiliser la plupart des tubes et flacons sur une seule centrifugeuse.
Marque: Thermo Scientific™ 75016080
15865.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21892" pour bénéficier de cette offre.
Description
Interface utilisateur à contraste élevé standard pour 6 programmes maximum enregistrés avec un simple bouton-poussoir pour les applications de routine. Avec une capacité allant jusqu’à 4 L, y compris 196 tubes sanguins et 96 tubes coniques de 15 ml, AutoLock pour un changement rapide du rotor et 13 rotors disponibles
Facilité d’utilisation :
- Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
- La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
- Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
- Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
- Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
- Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
- Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
- Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
- Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
- Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
- Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
Conception à faible encombrement :
- Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
Efficacité énergétique :
- Le système offre une réduction de votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard de l’industrie (séparation des constituants du sang ou traitement des tubes coniques).
Specifications
EN/UL/CEI 61010-1EN/UL/CEI 61010-2EN/UL/CEI 61326-1EN/UL/CEI 61326-2FCC partie 15 | |
Thermo Scientific Sorvall ST4R Plus-MD, 220 V-240 V, 50 Hz/230 V, 60 Hz, kit de tubes sanguins TX-750 | |
Sorvall™ | |
Interface utilisateur à bouton-poussoir LCD lumineux | |
Achat du rotor et des accessoires Thermo Scientific nécessaires au fonctionnement | |
la centrifugeuse comprend les éléments suivants dans le kit : manuel d’utilisation en anglais imprimé, clé USB avec 28 langues du manuel d’utilisation, huile de résistance à la corrosion (70009824), cordon d’alimentation pour la tension d’alimentation du pays applicable, déclaration de conformité | |
Choix de 9 vitesses d’accél. / 10 vitesses de décél. | |
TX-750 avec godets, couvercles de confinement biologique ClickSeal, adaptateurs pour tubes sanguins de 5/7 et 9/10 ml | |
Jusqu’à 9 heures et 59 min | |
De -10°C à +40°C, ±2°C | |
Centrifugeuse de paillasse | |
Voir les composants individuels du kit | |
220/240 V |
Microprocesseur | |
Tubes sanguins de 148 x 5/7 ml, tubes sanguins de 84 x 9/10 ml, tubes coniques de 56 x 15 ml, tubes coniques de 28 x 50 ml, 6 microplaques (TX-750) ; 4 x 1 000 ml BioBottles (TX-1000) | |
Oui, sans CFC, prétemp. disponible | |
Direct, induction sans brosse à profil bas | |
Less waste, Energy efficient | |
Voir les données individuelles sur les centrifugeuses, les rotors et les accessoires | |
Jusqu’à 6 programmes via les boutons de l’interface utilisateur LCD | |
Oui | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Possibilité de compter ou de décompter | |
Centrifugeuse : Limitée à 5 ans, rotor : Voir le manuel | |
220/240 V 50 Hz, 230 V 60 Hz | |
50/60 Hz |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.