Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST1 Plus Centrifuge Series
Ergonomic design, standard high contrast user interface for up to 6 saved programs with simple push-button operation for routine applications.
5340.00€ - 9265.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC part 15 |
---|---|
Type de contrôleur | Microprocesseur |
Capacité | 4 x 400 ml avec le rotor TX-400 |
FCR max. | 25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2 |
Vitesse max. | 15 200 tr/min (rotor Microliter 30 x 2) |
Code produit | Marque | Dimensions (H x l x P) | Tension | Modèle | Réfrigéré | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (H x l x P) | Tension | Modèle | Réfrigéré | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17190579
|
Thermo Scientific™
75009240 |
14,2 x 17,5 x 26 po (36,2 x 56,6 x 66 cm) | 100/115/220/230 V | Certification IVD | Non |
5405.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17130589
|
Thermo Scientific™
75009380 |
14,2 x 24,6 x 26 po (36,2 x 62,5 x 66 cm) | 208/230 V | IVD | Oui |
9265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17130599
|
Thermo Scientific™
75009740 |
14,2 x 17,5 x 26 po (36,2 x 56,6 x 66 cm) | 100/115/220/230 V | Usage général uniquement | Non |
5340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17170599
|
Thermo Scientific™
75009880 |
14,2 x 24,6 x 26 po (36,2 x 62,5 x 66 cm) | 208/230 V | Usage général uniquement | Oui |
8985.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Descripción
The ST1/ST1R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. Quickly and securely swap between 14 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact centrifuge has a capacity up to 1.6L and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes and 16 x 50mL conical tubes with biocontainment and is ideal for routine applications.
Easy to Use:
- Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance.
- Modern industrial design supports continuous improvement in rotor loading ergonomics, user safety and current needed certifications
- Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotor System:
- Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors.
- System saves time when switching between applications.
- Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bucket Sealing System:
- Biocontainment solution seals with a snap; eliminates screw caps and complicated clips.
- System has glove-friendly, one-handed open/close capability.
- System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technology:
- Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option:
- Technology optimizes safety and improves separations.
Space-Saving Design:
- Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning.
Energy Efficient:
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing.
Especificaciones
EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC part 15 | |
4 x 400 ml avec le rotor TX-400 | |
15 200 tr/min (rotor Microliter 30 x 2) | |
Direct à induction sans charbons | |
Le rotor doit être acheté séparément | |
9 profils d’accélération/10 de décélération | |
À l’unité | |
Détection de déséquilibrage SMARTSpin, prévention anti-pince doigts, fabrication résistante aux chocs |
Microprocesseur | |
25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2 | |
LED | |
Faible consommation d’énergie, moins de déchets | |
Stockez jusqu’à 6 programmes | |
Jusqu’à 6 programmes via un bouton-poussoir et une interface LCD à contraste élevé | |
Non | |
Centrifugeuse multifonction |