Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de centrifugeuses Sorvall™ ST 16
Pour vos applications de culture cellulaire et de traitement du sang, utilisez la gamme de centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ST 16, compatible avec une gamme étendue de rotors.
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | IVD Compliant, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. UL listed, CSA certified, CE marked, Certified Biosafety. |
---|---|
Type de contrôleur | Microprocessor |
Capacité | 4 x 400 mL |
FCR max. | 25,830 x g |
Vitesse max. | 15,200 rpm |
Description
Pour vos applications de culture cellulaire et de traitement du sang, utilisez la gamme de centrifugeuses Sorvall™ST 16 de Thermo Scientific™, qui est compatible avec une gamme étendue de rotors.
Facilité d’utilisation
- Le panneau de commande intuitif simplifie leur utilisation et fournit des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
- Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité du couvercle, quelle que soit la hauteur de paillasse.
Système de rotor Auto-Lock™ III
- Ce système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
- Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
- Facilité d’accès à la chambre du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil
Système de fermeture étanche des nacelles ClickSeal™
- La solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes
- Peut s’ouvrir et se fermer avec une seule main gantée
- Certification du CAMR* à Porton Down, Royaume-Uni
Technologie SMARTSpin™
- Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
- Sécurité optimisée et séparations améliorées
Faible encombrement
- Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
Une efficacité énergétique incomparable
- Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
Modèle ST 16 ventilé
- Dimensions : 60,5 × 44 × 36 cm (L x l x H) [87 cm ouverte] ou 23,8 × 17,3 l × 14,2 inuces [34,3 inuces H ouverte]
- Poids net : 57,5kg (126,8 lb)
Modèle ST 16R réfrigéré
- Système de réfrigération sans CFC
- Plage de températures : -10° à +40°C
- Fonction de prérefroidissement avec bouton direct
- 60,5 × 62,3 × 36 cm (L x l x H) [87 cm ouverte] ou 23,8 × 24,5 × 14,2 in [34,3 in H ouverte]
- Poids net : 91,5kg (201,7 lb)
Informations de commande :
Un grand éventail de rotors est disponible pour répondre aux besoins de vos traitements de routine. Gagnez en performance avec les rotors en fibre de carbone très légers Thermo Scientific™ Fiberlite™ qui offrent polyvalence, vitesse, robustesse et une conception évitant toute corrosion. Tous les rotors et adaptateurs sont vendus séparément.
Recommandé dans les domaines suivants :
Culture cellulaire, traitement du sang
Spécification
IVD Compliant, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. UL listed, CSA certified, CE marked, Certified Biosafety. | |
4 x 400 mL | |
15,200 rpm | |
Digital | |
<61 dB(A) | |
6 programs, direct access | |
9 hr. 99 min. plus HOLD |
Microprocessor | |
25,830 x g | |
Sorvall | |
Direct, Brushless Induction Low Profile | |
9 Accel/10 Braking | |
TX-400 |