Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour microtubes Sorvall™
Adaptateurs Thermo Scientific™ Sorvall™ accueillant des tubes de 0.2 à 0.6 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 76003759
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Utilisez des tubes de 0.2 à 0.6 ml grâce aux adaptateurs de microtube Thermo Scientific™ Sorvall™.
Informations de commande :
Vendus par paquets de 24
Spécification
Pour microtubes de 0,25 / 0,4 mL | |
Pour microtubes de 0.25/0.4 ml ; Rouge | |
Rouge |