Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuse Sorvall™ Legend™ Micro 21, réfrigérée
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
Rotor:
Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal et rotor double couronne de 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé
Rotor double couronne 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé
Conditionnement:
1 pièce
Description
Idéales pour une utilisation quotidienne en laboratoire jusqu’à 21,100 x g, les microcentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend Micro 21R offrent une puissance de traitement exceptionnelle, des caractéristiques de sécurité uniques et une large gamme de rotors pour microcentrifugeuse et d’accessoires pour le traitement des microtubes à centrifuger. La réfrigération assure un refroidissement à partir de la température ambiante jusqu’à la température définie en à peine 9 minutes.
Prise en charge de vos besoins en matière de séparation de micro-volumes avec :
- Accélération exceptionnelle jusqu’à 21 000 x g en 12 secondes à peine.
- Les versions réfrigérées offrent un refroidissement à partir de la température ambiante jusqu’à la température définie en 9 minutes à peine.
- Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application :
- Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger.
- Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger sur une seule couronne, depuis les tubes de 1,5 à 2,0 ml jusqu’aux mini-préparations et colonnes de centrifugation.
- Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific.
- Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique.
- Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse.
- Élégante, légère et compacte.
- Durable et facile à nettoyer et à entretenir.
- Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress.
- Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, notamment à la directive 98/79/CE relative au diagnostic in vitro.
Spécification
Spécification
| Capacité | 24 x 1,5/2 ml |
| Vitesse max. | 14 800 tr/min |
| FCR max. | 21 100 x g |
| Niveau sonore | 50 dB(A) |
| Plage de températures | -9°C à +40°C |
| Certifications/Conformité | CSA, CE, IVD |
| Type | Centrifugeuse de paillasse |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Modèle | Sorvall Legend Micro 21R |
| Garantie | 2 ans |
| Afficher plus |