Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuse Sorvall™ Legend™ Micro 17, ventilée
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50/60 Hz
Comprend:
Rotor 24 × 1.5/2.0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Rotor double couronne 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
Rotor pour tubes hématocrites
Conditionnement:
1 pièce
Description
Gagnez du temps grâce au traitement rapide des échantillons par microcentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend Micro 17, instruments de laboratoire compacts et faciles à utiliser offrant productivité, polyvalence, sécurité et praticité. Les rotors de microcentrifugeuse légers sont conçus pour un usage quotidien en laboratoire et pour offrir des performances jusqu’à 17,000 x g.
Prise en charge de vos besoins de séparation à micro-volume avec :
- Des performances jusqu’à 17,000 x g avec accélération et décélération rapides.
- Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application :
- Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger.
- Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger dans une seule ligne, des tubes de 1.5 à 2.0 ml aux mini-préparations et colonnes de centrifugation.
- Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific.
- Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique.
- Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse.
- Élégante, légère et compacte.
- Durable et facile à nettoyer et à entretenir.
- Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress.
- Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, y compris la directive 98/79/CE sur les diagnostics in vitro.
Spécification
Spécification
| Capacité | 24 x 1,5/2 ml |
| Vitesse max. | 13 300 tr/min |
| FCR max. | 17,000 ×g |
| Niveau sonore | 56 dB(A) |
| Plage de températures | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | CSA, CE, IVD |
| Type | Centrifugeuse de paillasse |
| Comprend | Rotor double couronne 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé |
| Description | Centrifugeuse Sorvall Legend Micro 17, ventilée |
| Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction