Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuse Sorvall™ Legend™ Micro 17, ventilée
Accélère la préparation de routine des échantillons jusqu’à 17,000 xg, capacité généreuse pour une microcentrifugeuse compacte.
Marque: Thermo Scientific™ 75002493
1914.50 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24069" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gagnez du temps grâce au traitement rapide des échantillons par microcentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend Micro 17, instruments de laboratoire compacts et faciles à utiliser offrant productivité, polyvalence, sécurité et praticité. Les rotors de microcentrifugeuse légers sont conçus pour un usage quotidien en laboratoire et pour offrir des performances jusqu’à 17,000 x g.
Prise en charge de vos besoins de séparation à micro-volume avec :- Des performances jusqu’à 17,000 x g avec accélération et décélération rapides.
- Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application :
- Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger.
- Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger dans une seule ligne, des tubes de 1.5 à 2.0 ml aux mini-préparations et colonnes de centrifugation.
- Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific.
- Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique.
- Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse.
- Élégante, légère et compacte.
- Durable et facile à nettoyer et à entretenir.
- Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress.
- Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, y compris la directive 98/79/CE sur les diagnostics in vitro.
Spécification
1,5 à 2 ml | |
17,000 ×g | |
Température ambiante | |
Centrifugeuse de paillasse | |
Centrifugeuse Sorvall Legend Micro 17, ventilée | |
Sorvall Legend Micro 17 | |
Non | |
CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (se reporter au manuel pour plus de détails) | |
23,1lb (10,5 kg) | |
50/60 Hz | |
Rotor pour tubes hématocrites |
13 300 tr/min | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Rotor pour tubes hématocrites | |
230 V 50/60 Hz | |
2 ans | |
De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU | |
8,9 x 9,6 x 13,8 in (22,5 x 24,3 x 35,2 cm) | |
Sorvall™ | |
230 V |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Faites-nous une offre sur les centrifugeuses
Profitez de tarifs spéciaux sur les meilleures centrifugeuses. Faites-nous une offre dès aujourd'hui et améliorez l'équipement de votre laboratoire. Offre limitée !Code promotionnel: 21629Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31