Learn More
Thermo Scientific™ Flacon à centrifuger haute performance Sorvall™
Description
Conçu pour des centrifugeuses à grande vitesse et à grande capacité avec des performances jusqu’à 20 584 x g, le flacon à centrifuger haute performance Thermo Scientific™ Sorvall™ d’un litre améliore la productivité. Le nouveau bouchon en aluminium haute résistance renforce le support du flacon et améliore la résistance aux produits chimiques, comme les solutions de phénol.
- Un litre entier dans chaque flacon à des vitesses pouvant atteindre 20 584 x g
- Par rapport aux bouchons en plastique Noryl™†, le bouchon en aluminium haute résistance
- renforce le support du flacon
- améliore la résistance aux solutions de phénol
† Basé sur des données de performance internes.
FCR maximale
- 17 568 x g (avec le rotor Thermo Scientific Fiberlite F9-6X1000 LEX dans la centrifugeuse grande vitesse Thermo Scientific Sorvall LYNX 6000)
- 20 584 x g (avec le rotor Thermo Scientific Fiberlite F10-4X1000 LEX dans la centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 6000 ou 4000)
- 9 333 x g (avec le rotor Thermo Scientific Fiberlite F5-10X1000 LEX dans la centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall RC BIOS 10)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Capacité (impériale) | 33,81 oz. |
Couleur | Transparent |
Description | Flacon haute performance Sorvall de 1 000 ml, en PC, sans bouchon |
Plage de volumes de remplissage | 800 à 1 000 ml |
Matériau | Polycarbonate (PC) |
Densité max. de l’échantillon | 1,2 g/ml |
Nb par paquet | 2 |
Autoclavable | Autoclavables |
Graduated | Non |
Afficher plus |
Cycle de vie
- Bouchon en aluminium : 1 000 cycles ou 5 ans (selon la première échéance)
- Flacons en PPCO et en PC‡ : remplacer les flacons et les bouchons avant 50 cycles ; remplacer les joints toriques plus souvent si nécessaire
Autoclavage
- Bouchon en aluminium : 121°C pendant 20 minutes ou 134°C pendant 3 minutes
- REMARQUE : ne pas autoclaver les flacons avec les bouchons enclenchés afin d’éviter que les flacons deviennent inutilisables lors du refroidissement.
- REMARQUE : en cas d’autoclavage, les flacons en PC sont affaiblis et leur durée de vie utile est réduite.
‡ Les flacons grande vitesse de 1 000 ml sont des pièces susceptibles à l’usure avec une durée de vie utile limitée. Les flacons utilisées avec des échantillons compatibles sont susceptibles de montrer des signes d’usure physique suite à un usage répété. Éliminez les flacons qui montrent des signes d’usure, des fissures, des craquelures, de signes de décoloration, de jaunissement, de déformation, des rayures superficielles, des abrasions ou des attaques chimiques.