Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse de banques de sang Sorvall™ BP 8 et 16
GREENER_CHOICE
Code produit. 15753088
Click to view available options
Alimentation électrique:
200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé
200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé
380/400/415 V ±10% 50 Hz triphasé
380/400/415 V ±10 % 50 Hz triphasé
Description:
Centrifugeuse Sorvall BP 16 refroidie à l’eau pour usage intensif
Centrifugeuse Sorvall BP 16
Centrifugeuse Sorvall BP 8
Centrifugeuse refroidie à l’eau, à usage intensif Sorvall BP 8
Centrifugeuse à usage intensif Sorvall BP 16
Centrifugeuse à usage intensif Sorvall BP 8
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15753088
Marque: Thermo Scientific™ 75007683
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à son ergonomie améliorée, sa conception compacte et une configuration rapide des cycles traçables et reproductibles, cette centrifugeuse assure une productivité du traitement du sang simplifié.
Grâce à leur capacité accrue de 16 poches de sang de 500 ml et à leur conception conviviale, les NOUVELLES centrifugeuses pour banques de sang Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 et 16 rendent la manipulation de gros volumes plus facile et plus pratique, le tout en suivant les protocoles que vous avez déjà validés et qui sont conformes aux normes internationales.
Traitement d’échantillons à haut débit
  • Disponibles dans deux modèles, suffisamment souples pour sélectionner des rotors de capacité supérieure ou suivre les flux de travaux existants, avec un choix de 4 rotors Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ :
    • Pour répondre aux besoins de traitement sanguin à débit standard ou moyen, optez pour la centrifugeuse Sorvall BP 8, dotée d’une capacité de 6 poches de sang de 550 ml, que vous pouvez mettre à niveau pour atteindre jusqu’à 8 poches de sang de 550 ml, avec le même système de godets.
    • Pour répondre aux besoins de traitement sanguin à haut débit, optez pour la centrifugeuse Sorvall BP 16, dotée d’une capacité de 12 poches de sang de 500 ml, que vous pouvez mettre à niveau pour atteindre jusqu’à 16 poches de sang de 500 ml, avec les mêmes godets.
  • Obtenez des résultats reproductibles grâce à la fonction de compensation automatique Thermo Scientific™ ACE™ pour ajuster automatiquement la durée du cycle afin de tenir compte des variations en accélération.
Fonctions de sécurité et d’efficacité intégrées
  • Conception compacte et ergonomie améliorée avec un bouton-poussoir pratique afin d’optimiser l’utilisation quotidienne des centrifugeuses :
    • Ouverture et fermeture automatiques, de l’avant vers l’arrière, des portes de centrifugeuses grâce à la fonction Thermo Scientific™ Auto-Door™
    • Ouverture et fermeture du couvercle du rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid™ avec stockage du couvercle
  • Détection et programmation immédiates du rotor grâce au système d’identification instantanée du rotor Thermo Scientific™ Auto-ID qui permet un gain de temps et protège l’intégrité de vos échantillons.
  • L’interface Thermo Scientific™ Centri-Touch™, dont l’affichage est lumineux, extrêmement visible et activable avec des gants, simplifie la configuration du cycle. Les contrôles d’accès sont améliorés, notamment la connexion utilisateur avec une protection par mot de passe et la fonction Thermo Scientific™ Centri-Cross pour convertir vos protocoles existants.
Garantie
2 ans sur l’unité ; 5 ans sur le train de transmission (arbre de moteur et entraînement) ; 5 ans sur la réfrigération
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Poches de sang de 12 x 500 ml et 16 x 500 ml
Vitesse max. 4 700 tr/min
Type de contrôleur Écran tactile Centri-Touch
Dimensions (H x l x P) 39,9 x 32,1 x 35,4 in (101,5 x 81,6 x 90,0 cm)
Fréquence 50/60 Hz
Concept écologique Faible consommation d’énergie, moins de déchets
Poids net 465 kg (1025,2 lb)
Étalons EN 61010-1 3e édition, CEI 61010-2-020 3e édition, CEI 61010-2-101 3e édition, EN 61326-1 Classe B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485
Plage de températures De -20°C à +40°C, réglable à 1°C
Type Centrifugeuse de banques de sang
Tension 220/230/240 V
Gamme de produits Sorvall
Réfrigéré Oui
FCR max. 7 187 x g
Durée de fonctionnement 99 heures 59 min 59 s (incréments de 1 s)
Certifications/Conformité UL, homologué FDA, marquage CE pour la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE
Description Centrifugeuse Sorvall BP 16
Alimentation électrique 200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé
Système d’entraînement Technologie d’entraînement sans balais à haut couple DuraFlex
Technologie verte Réfrigération désactivée lors de l’ouverture de la porte, rotors carénés Eco-Spin
Garantie 2 ans sur l’unité, 5 ans sur le groupe motopropulseur (arbre de moteur et entraînement), 5 ans sur la réfrigération
Autres fonctions Sélection multilingue, vidéos de formation intégrées, enregistrement utilisateur, verrouillage utilisateur, ouverture de porte automatique, ID rotor automatique, affichage de déséquilibre à l’écran, surchauffe, chambre en acier inoxydable, affichage de conseils pour les messages d’erreur
Profil (accélération / freinage) 11 accél., 12 décel., profils d’émulation multiples