Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse Sorvall BIOS A
GREENER_CHOICE
Code produit. 15925360
Click to view available options
Type:
Centrifugeuse
Tension:
200/208/220/230/240 V
380/400/415 V
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15925360
Marque: Thermo Scientific™ 75007700
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
La centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall BIOS A est conçue pour des méthodes de bioprocédés de haute qualité relatives à la récolte, à la séparation et à la purification, qui nécessitent une reproductibilité et une traçabilité d’un cycle à l’autre.
La centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall BIOS A est conçue pour des méthodes de bioprocédés de haute qualité relatives à la récolte, à la séparation et à la purification, qui nécessitent une reproductibilité et une traçabilité d’un cycle à l’autre. Grâce à une capacité pouvant atteindre jusqu’à 10 litres de volume d’échantillons, à une meilleure force centrifuge relative (FCR) pouvant atteindre jusqu’à 12 000 x g, à un faible encombrement et à des caractéristiques innovantes pour optimiser les opérations, il est plus simple d’optimiser la productivité et l’efficacité.
Haute performance pour assurer une flexibilité des applications
  • Traiter jusqu’à 10 x 1 000 ml et jusqu’à 12 000 x g avec la centrifugeuseSorvall BIOS A et le rotor Thermo ScientificFiberliteF6-10x1000 LEX, offrant les avantages d’une conception en fibre de carbone, y compris une résistance à la corrosion et à la fatigue, et une garantie de 15 ans1
  • Obtenez des résultats reproductibles grâce à la fonction de compensation automatique Thermo Scientific™ ACE™ pour ajuster automatiquement la durée du cycle afin de tenir compte des variations en accélération.
Fonctions de sécurité et d’efficacité intégrées
  • Faible encombrement et ergonomie améliorée avec un bouton-poussoir pratique afin d’optimiser l’utilisation quotidienne des centrifugeuses :
    • Ouverture et fermeture automatiques, de l’avant vers l’arrière, des portes de centrifugeuses grâce à la fonction Thermo Scientific™ Auto-Door™
    • Ouverture et fermeture du couvercle du rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid™ avec stockage du couvercle
  • Détection et programmation immédiates du rotor grâce au système d’identification instantanée du rotor Thermo Scientific™ qui permet de gagner du temps et de protéger l’intégrité de vos échantillons.
  • L’interface Thermo Scientific™ Centri-Touch™, dont l’affichage est lumineux, extrêmement visible et à l’épreuve des gants, simplifie la configuration du cycle. Les contrôles d’accès sont améliorés, notamment la connexion utilisateur avec une protection par mot de passe.
Dernières normes internationales de sécurité et de conformité
  • Certifié par UL et CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 10 x 1 000 ml
Vitesse max. 6 250 tr/min
Type de contrôleur Écran tactile Centri-Touch
Dimensions (H x l x P) 1 015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 in)
Fréquence 50/60 Hz
Concept écologique Faible consommation d’énergie, moins de déchets
Poids net 481 kg (1060 lb)
Étalons EN 61010-1 3e édition, CEI 61010-2-020 2e édition et CEI 61010-2-020 3e édition, EN 61326-1 Classe B
Plage de températures 20°C à 30°C, réglable à 1°C
Type Centrifugeuse
Tension 200/208/220/230/240 V
Gamme de produits Sorvall
Réfrigéré Oui
FCR max. 12,000 ×g
Détecteur de balourd Oui
Durée de fonctionnement 99 h 59 min 59 s (incrément de 1 seconde)
Minuteur Oui
Certifications/Conformité UL, CE
Comprend Fiche d’alimentation la plus courante par rapport au pays de commande. Veuillez indiquer d’autres exigences relatives à la fiche d’alimentation au moment de la commande.
Description Centrifugeuse robuste Sorvall BIOS A, 200, 208, 220, 230, 240 V ± 10 %, 60 Hz, monophasée ; 200 V ± 10 %, 50 Hz Japon uniquement
Système d’entraînement Technologie d’entraînement sans balais à haut couple DuraFlex
Intégrateur ACE Oui
Technologie verte Réfrigération désactivée lors de l’ouverture de la porte ; Rotors carénés Eco-Spin
Fonction de préréfrigération Oui
Garantie 2 ans sur l’unité ; 5 ans sur le groupe motopropulseur (arbre de moteur et entraînement) ; 5 ans sur la réfrigération
Puissance calorifique 2,3 kW/h
Autres fonctions Sélection multilingue, vidéos de formation intégrées, enregistrement utilisateur, verrouillage utilisateur, ouverture de porte automatique, ID rotor automatique, affichage de déséquilibre à l’écran, surchauffe, chambre en acier inoxydable, affichage de conseils pour les messages d’erreur
Exécution de l’étape 30 triplets profil/vitesse/temps, jusqu’à 3 étapes chacun
Phase Simple
Profil (accélération / freinage) 11 accél., 12 décel., profils d’émulation multiples