Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse Sorvall BIOS A
La centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall BIOS A est conçue pour des méthodes de bioprocédés de haute qualité relatives à la récolte, à la séparation et à la purification, qui nécessitent une reproductibilité et une traçabilité d’un cycle à l’autre.
Marque: Thermo Scientific™ 75007699
Description
La centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall BIOS A est conçue pour des méthodes de bioprocédés de haute qualité relatives à la récolte, à la séparation et à la purification, qui nécessitent une reproductibilité et une traçabilité d’un cycle à l’autre. Grâce à une capacité pouvant atteindre jusqu’à 10 litres de volume d’échantillons, à une meilleure force centrifuge relative (FCR) pouvant atteindre jusqu’à 12 000 x g, à un faible encombrement et à des caractéristiques innovantes pour optimiser les opérations, il est plus simple d’optimiser la productivité et l’efficacité.
Haute performance pour assurer une flexibilité des applications
- Traiter jusqu’à 10 x 1 000 ml et jusqu’à 12 000 x g avec la centrifugeuseSorvall BIOS A et le rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F6-10x1000 LEX, offrant les avantages d’une conception en fibre de carbone, y compris une résistance à la corrosion et à la fatigue, et une garantie de 15 ans1
- Obtenez des résultats reproductibles grâce à la fonction de compensation automatique Thermo Scientific™ ACE™ pour ajuster automatiquement la durée du cycle afin de tenir compte des variations en accélération.
Fonctions de sécurité et d’efficacité intégrées
- Faible encombrement et ergonomie améliorée avec un bouton-poussoir pratique afin d’optimiser l’utilisation quotidienne des centrifugeuses :
- Ouverture et fermeture automatiques, de l’avant vers l’arrière, des portes de centrifugeuses grâce à la fonction Thermo Scientific™ Auto-Door™
- Ouverture et fermeture du couvercle du rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid™ avec stockage du couvercle
- Détection et programmation immédiates du rotor grâce au système d’identification instantanée du rotor Thermo Scientific™ qui permet de gagner du temps et de protéger l’intégrité de vos échantillons.
- L’interface Thermo Scientific™ Centri-Touch™, dont l’affichage est lumineux, extrêmement visible et à l’épreuve des gants, simplifie la configuration du cycle. Les contrôles d’accès sont améliorés, notamment la connexion utilisateur avec une protection par mot de passe.
Dernières normes internationales de sécurité et de conformité
- Certifié par UL et CE
Spécification
10 x 1 000 ml | |
Écran tactile Centri-Touch | |
50/60 Hz | |
481 kg (1060 lb) | |
20°C à 30°C, réglable à 1°C | |
380/400/415 V | |
Oui | |
Oui | |
Oui | |
Fiche d’alimentation la plus courante par rapport au pays de commande. Veuillez indiquer d’autres exigences relatives à la fiche d’alimentation au moment de la commande. | |
Technologie d’entraînement sans balais à haut couple DuraFlex | |
Réfrigération désactivée lors de l’ouverture de la porte ; Rotors carénés Eco-Spin | |
2 ans sur l’unité ; 5 ans sur le groupe motopropulseur (arbre de moteur et entraînement) ; 5 ans sur la réfrigération | |
Sélection multilingue, vidéos de formation intégrées, enregistrement utilisateur, verrouillage utilisateur, ouverture de porte automatique, ID rotor automatique, affichage de déséquilibre à l’écran, surchauffe, chambre en acier inoxydable, affichage de conseils pour les messages d’erreur | |
3 phase |
6 250 tr/min | |
1 015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 in) | |
Faible consommation d’énergie, moins de déchets | |
EN 61010-1 3e édition, CEI 61010-2-020 2e édition et CEI 61010-2-020 3e édition, EN 61326-1 Classe B | |
Centrifugeuse | |
Sorvall™ | |
12,000 ×g | |
99 h 59 min 59 s (incrément de 1 seconde) | |
UL, CE | |
Centrifugeuse Sorvall BIOS A, 380, 400, 415 V ± 10 %, 50/60 Hz, 3 phases | |
Oui | |
Oui | |
2,3 kW/h | |
30 triplets profil/vitesse/temps, jusqu’à 3 étapes chacun | |
11 accél., 12 décel., profils d’émulation multiples |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31